Få mere at vide
Hoefer™ HE 99X Max ubådselektroforeseenhed
Artikelnummer. 12004817
Skift visning
Model-:
HE 99X Max Basic
HE 99X Max Komplet
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
12004817 HE 99X Max Komplet Hver
11519573 HE 99X Max Basic Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12004817 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. HE99X151.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5560.00 DKK
    5250.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 310.00 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Indeholder
Bufferkammer med elektroder og nivelleringsfødder, sikkerhedslåg med ledninger, bobleniveau. Komplet system (03-500-121) inkluderer også 15 x 20 cm gelstøbebakke og UV-transparent løbebakke; 1,5 mm tyk, 15-brønds kam; justerbar kam tilbage, der tillader kontrol af dybden af prøvebrøndene
Tilbyder no-rod gelstøbning uden tape eller dæmninger
  • Enheden rummer en række gellængder for maksimal opløsning af DNA-fragmenter
  • Der er også plads til agarosebroer, så geler kan køres på ikke-ubådsmåde
  • Robust design giver pålidelighed og sikkerhed
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Type Horisontal agaroseelektroforeseenhed
Fugtighedsområde Op til 80 %
Inkluderer Bufferkammersamling, sikkerhedslåg med højspændingsledninger, 15 x 20 cm løbebakke, 15 x 20 cm støbebakke, skumpakninger, bobleniveau, 1,5 mm tyk, 15-brøndskam, kambagside
Model- HE 99X Max Komplet
Prøvestørrelse 60
Temperatur (engelsk) Maksimum 113 °F
Temperatur (metrisk) Maksimum 45°C
Volumen (engelsk) buffer 40,5 oz.
Volumen (metrisk) buffer 1200 mL
Dimensioner (L x B x H) 14,1 x 7,1 x 5,5 tommer. (36 x 18,2 x 14 cm)
Længde (engelsk) 14,1''
Længde (engelsk) Gel 5,9, 3,9 eller 7,8 tommer.
Længde (metrisk) 36 cm
Længde (metrisk) Gel 15, 10 eller 20 cm
Bredde (engelsk) 7,1''
Bredde (engelsk) Gel 5,9 tommer
Bredde (metrisk) 18.2 cm
Bredde (metrisk) Gel 15 cm
Højde (engelsk) 5,5 tommer
Højde (metrisk) 14 cm
Spænding 200 V
Watt 20 w
Strømstyrke 100 mA