Få mere at vide
Hoefer™ HE 33 Mini ubådselektroforeseenhed
Model-:
Hoefer HE 33 Basic
Hoefer HE 33 Komplet
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Bufferkammer, låg med kabler, UV-transparent gelløbebakke, gelstøbebakke, 4 skumpakninger, bobleniveau. Komplet system (03-500-130) inkluderer også 1,5 mm tyk 8-brøndskam og kambagside.
Designet til meget hurtige adskillelser af DNA-restriktionsfragmenter i agarosegeler
- Den klare støbte base fungerer som en —køleplade, fyld blot bunden med kølevæske og forsegl
- Afkøling af enheden før en kørsel gør det muligt at påføre højere spændinger uden at generere båndforvrængning eller beskadige gelen og enheden
- Der kræves ingen taping til støbning
- Elektriske sikkerhedslåse i låget
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Gel størrelse | Mini |
| Maks. Strøm | 500 mA |
| Type | Mini vandret agaroseelektroforeseenhed |
| Fugtighedsområde | Op til 80 % |
| Inkluderer | Bufferkammersamling, sikkerhedslåg med højspændingsledninger, løbebakke, støbebakke, skumpakninger, bobleniveau, 1,5 mm tyk, 8-brøndskam, kam bagside |
| Model- | Hoefer HE 33 Komplet |
| Prøvestørrelse | Op til 32 |
| Temperatur (engelsk) Maksimum | 122 °F |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 50 °C |
| Vis mere |