Få mere at vide
Hoefer™ HE 33 Mini ubådselektroforeseenhed
Artikelnummer. 10754807
Model-:
Hoefer HE 33 Basic
Hoefer HE 33 Komplet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10754807
Brand: Hoefer™ HE3381.5
Indeholder
Bufferkammer, låg med kabler, UV-transparent gelløbebakke, gelstøbebakke, 4 skumpakninger, bobleniveau. Komplet system (03-500-130) inkluderer også 1,5 mm tyk 8-brøndskam og kambagside.
Designet til meget hurtige adskillelser af DNA-restriktionsfragmenter i agarosegeler
  • Den klare støbte base fungerer som en —køleplade, fyld blot bunden med kølevæske og forsegl
  • Afkøling af enheden før en kørsel gør det muligt at påføre højere spændinger uden at generere båndforvrængning eller beskadige gelen og enheden
  • Der kræves ingen taping til støbning
  • Elektriske sikkerhedslåse i låget
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Gel størrelse Mini
Maks. Strøm 500 mA
Type Mini vandret agaroseelektroforeseenhed
Fugtighedsområde Op til 80 %
Inkluderer Bufferkammersamling, sikkerhedslåg med højspændingsledninger, løbebakke, støbebakke, skumpakninger, bobleniveau, 1,5 mm tyk, 8-brøndskam, kam bagside
Model- Hoefer HE 33 Komplet
Prøvestørrelse Op til 32
Temperatur (engelsk) Maksimum 122 °F
Temperatur (metrisk) Maksimum 50 °C
Volumen (engelsk) buffer 8,4 oz.
Volumen (metrisk) buffer 250 mL
Dimensioner (L x B x H) 9,4 x 5,1 x 2,8 tommer. (24 x 13 x 7 cm)
Længde (engelsk) 9,4 tommer
Længde (engelsk) Gel 3,9 tommer.
Længde (metrisk) 24 cm
Længde (metrisk) Gel 10 cm
Bredde (engelsk) 5,1 tommer
Bredde (engelsk) Gel 2,7 tommer
Bredde (metrisk) 13 cm
Bredde (metrisk) Gel 7 cm
Højde (engelsk) 2,8 tommer
Højde (metrisk) 7 cm
Spænding 500 V
Watt 15 w
Strømstyrke 500 mA