Indeholder
Bufferkammer, låg med kabler, UV-transparent gelløbebakke, gelstøbebakke, 4 skumpakninger, bobleniveau. Komplet system (03-500-130) inkluderer også 1,5 mm tyk 8-brøndskam og kambagside.
Designet til meget hurtige adskillelser af DNA-restriktionsfragmenter i agarosegeler
- Den klare støbte base fungerer som en —køleplade, fyld blot bunden med kølevæske og forsegl
- Afkøling af enheden før en kørsel gør det muligt at påføre højere spændinger uden at generere båndforvrængning eller beskadige gelen og enheden
- Der kræves ingen taping til støbning
- Elektriske sikkerhedslåse i låget
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Type | Mini vandret agaroseelektroforeseenhed |
| Fugtighedsområde | Op til 80 % |
| Inkluderer | Bufferkammersamling, sikkerhedslåg med højspændingsledninger, løbebakke, støbebakke, skumpakninger, bobleniveau |
| Model- | Hoefer HE 33 Basic |
| Prøvestørrelse | Op til 32 |
| Temperatur (engelsk) Maksimum | 122 °F |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 50 °C |
| Volumen (engelsk) buffer | 8,4 oz. |
| Volumen (metrisk) buffer | 250 mL |
| Vis mere |