Få mere at vide
Hoefer™ Glasplader til vertikale elektroforeseenheder
Artikelnummer. 10193412
Dimensioner (L x B):
18 x 8 cm
18 x 24 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10193412
Brand: Hoefer™ SE6402
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Glasplader til vertikale elektroforeseenheder
  • Til brug med Hoefer SE600 og SE400 serierne vertikale elektroforeseenheder
  • Opbevaringstemperatur: +15 °C til +30 °C
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SE 600, SE 400 seriens vertikale elektroforesesystem
Type Glasplade
Materiale Glas
Dimensioner (L x B) 18 x 8 cm
Bredde (engelsk) 3,14 tommer.