Få mere at vide
Hoefer™ Glasplade
Beskrivelse
Alle kamme og afstandsstykker er støbt eller fremstillet af slidstærkt plast, der er meget modstandsdygtigt over for syrer, baser og alle gængse buffersystemer.
De er lette og praktisk talt ubrydelige, når de bruges med rimelig omhu. Forberedende kamme har justerbar kambagside, der kræves for at konvertere enhver 25 mm dybdekam til 10 mm eller 15 mm dybde.
De er lette og praktisk talt ubrydelige, når de bruges med rimelig omhu. Forberedende kamme har justerbar kambagside, der kræves for at konvertere enhver 25 mm dybdekam til 10 mm eller 15 mm dybde.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Glasplade |
| Gel Dimensioner | 18 x 8 cm |
| Mængde | 2 hver |