Få mere at vide
Hoefer™ Gelhjul til SE 600 og SE 400 serierne vertikale elektrofroesesystemer
Til brug med (udstyr):
SE 600, SE 400 seriens vertikale elektroforesesystem
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Nem at håndtere
- Lækagefri
- Velegnet til en eller to geler
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SE 600, SE 400 seriens vertikale elektroforesesystem |
| Type | Dobbelt Gel Caster |
| Inkluderer | Hjulstativ med 2 vugger og nivelleringsfødder, laminerede pakninger |
| Antal geler | 2 |
| Bredde (engelsk) Topplade | 7,08''. |
| Bredde (metrisk) Topplade | 18 cm |