Få mere at vide
Hoefer™ Gelhjul til mini vertikale elektroforesesystemer
Artikelnummer. p-3004172 Shop alle Cytiva produkter
Til brug med (udstyr):
SE 250 Elektroforesesystem
SE 250 Mini lodret gelelektroforeseenhed
SE 250, SE 260 Mini Vertikal Gelelektroforeseenhed
SE 260, MiniVE™ Elektroforesesystem
Antal geler:
1 til 2
1 til 4
4 til 10
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12039857
Brand: Hoefer™ SE235
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nem at bruge hjul
SE245 Dual-Gel Caster
  • Til brug med SE250, SE260 eller MiniVE vertikale elektroforesesystemer
  • SE235 4-Gel Caster, SE275 4-Gel Caster og SE215 10-Gel Caster
    • Velegnet til enkeltkoncentrations- og gradientgeler
    • SE235 4-Gel Caster er til brug med SE260 eller MiniVE elektroforesesystemer
    • SE 275 4-Gel Caster og SE215 10-Gel Caster er til brug med SE250 elektroforesesystem
    Tekniske data
    Til brug med (udstyr) SE 260, MiniVE™ Elektroforesesystem
    Type Gel Caster
    Inkluderer Hjulhus med pakning, frontplade med indløbsport, 10 x 10,5 cm rektangulære glasplader, 10 x 10,5 cm kærvede aluminiumoxidplader, fjederklemmer, vokspapir, pladsbesparende plade, polykarbonatpåfyldningsark, sort vinylhætte, påfyldningspropsæt
    Antal geler 1 til 4