Få mere at vide
Hoefer™ Gelhjul til mini vertikale elektroforesesystemer
Shop alle Cytiva produkter
Til brug med (udstyr):
SE 250 Elektroforesesystem
SE 250 Mini lodret gelelektroforeseenhed
SE 250, SE 260 Mini Vertikal Gelelektroforeseenhed
SE 260, MiniVE™ Elektroforesesystem
Antal geler:
1 til 2
1 til 4
4 til 10
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
SE245 Dual-Gel Caster
- Til brug med SE250, SE260 eller MiniVE vertikale elektroforesesystemer
- Velegnet til enkeltkoncentrations- og gradientgeler
- SE235 4-Gel Caster er til brug med SE260 eller MiniVE elektroforesesystemer
- SE 275 4-Gel Caster og SE215 10-Gel Caster er til brug med SE250 elektroforesesystem
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SE 260, MiniVE™ Elektroforesesystem |
| Type | Gel Caster |
| Inkluderer | Hjulhus med pakning, frontplade med indløbsport, 10 x 10,5 cm rektangulære glasplader, 10 x 10,5 cm kærvede aluminiumoxidplader, fjederklemmer, vokspapir, pladsbesparende plade, polykarbonatpåfyldningsark, sort vinylhætte, påfyldningspropsæt |
| Antal geler | 1 til 4 |