Få mere at vide
Hoefer™ GD 2000 Vacuum Gel Tørretumbler Tilbehør: Gummi Overlay Sheet
Artikelnummer. 11559633
Skift visning
Til brug med (udstyr):
GD 2000 Vacuum Gel Tørresystem, SE 1140, SE 1150, SE 1160 og SE 1175 Gel Tørrer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11559633 GD 2000 Vacuum Gel Tørresystem, SE 1140, SE 1150, SE 1160 og SE 1175 Gel Tørrer Hver
1 options
Artikelnummer. 11559633 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. SE1143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    877.00 DKK
    764.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 112.79 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Tørrer akrylamid og agarosegeler hurtigt, jævnt og sikkert.
  • Klart silikonegummi-overlay-ark
Tekniske data
Farve Klar
Til brug med (udstyr) GD 2000 Vacuum Gel Tørresystem, SE 1140, SE 1150, SE 1160 og SE 1175 Gel Tørrer
Type Gummi overlægsark
Materiale Silikone