Få mere at vide
Hoefer™ GD 2000 Vacuum Gel Tørretumbler Tilbehør: Porøst dæklag
Artikelnummer. 11579633
Skift visning
Til brug med (udstyr):
GD 2000 Vacuum Gel Tørresystem, SE 1140, SE 1150, SE 1160 og SE 1175 Gel Tørrer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11579633 GD 2000 Vacuum Gel Tørresystem, SE 1140, SE 1150, SE 1160 og SE 1175 Gel Tørrer Hver
1 options
Artikelnummer. 11579633 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. SE1145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    767.00 DKK
    664.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 102.83 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Tørrer akrylamid og agarosegeler hurtigt, jævnt og sikkert.
  • Porøst polyethylen dæklag
Tekniske data
Til brug med (udstyr) GD 2000 Vacuum Gel Tørresystem, SE 1140, SE 1150, SE 1160 og SE 1175 Gel Tørrer
Type Porøst dæklag
Materiale Polyethylen