Få mere at vide
Hoefer™ Pakning til UBC af SE 250, SE 260 Mini vertikal elektroforeseenhed
Shop alle Cytiva produkter
Til brug med (udstyr):
UBC af SE 250 eller SE 260 Mini Vertical Electrophoresis Unit
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med SE 250, SE 260 Mini Vertical Electrophoresis Unit
- Også til støbekammer på SE 215, SE 275, SE 615 eller SE 675 multiple gelstøber
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | UBC af SE 250 eller SE 260 Mini Vertical Electrophoresis Unit |
| Type | Pakning |
| Materiale | Skum |
| Længde (metrisk) | 61 cm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.45 cm |