Få mere at vide
Hoefer™ Pakning til UBC af SE 250, SE 260 Mini vertikal elektroforeseenhed
Artikelnummer. 11529653
Til brug med (udstyr):
UBC af SE 250 eller SE 260 Mini Vertical Electrophoresis Unit
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11529653
Brand: Hoefer™ SE208
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pakning til SE 250, SE 260 Mini Vertical Electrophoresis Unit
  • Til brug med SE 250, SE 260 Mini Vertical Electrophoresis Unit
  • Også til støbekammer på SE 215, SE 275, SE 615 eller SE 675 multiple gelstøber
Tekniske data
Til brug med (udstyr) UBC af SE 250 eller SE 260 Mini Vertical Electrophoresis Unit
Type Pakning
Materiale Skum
Længde (metrisk) 61 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.45 cm