Få mere at vide
Hoefer™ Easy Breeze™ Gel Dryer Accessories: Film
Artikelnummer. 11509643
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Standardramme til SE 1200 Easy Breeze Air Gel-tørresystemet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11509643 Standardramme til SE 1200 Easy Breeze Air Gel-tørresystemet Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11509643 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. SE1202
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
For use with the SE 1200 Easy Breeze Gel Drying System
Gel Drying Film
  • For photography or fluorography, clear cellophane ensures a photograph or exposure without distortion
  • For autoradiography, use of a Mylar™ sheet in place of one cellophane sheet allows the Mylar to be easily removed after drying for maximum beta emission
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Standardramme til SE 1200 Easy Breeze Air Gel-tørresystemet
Type Porous Cellophane Sheet