Få mere at vide
Hoefer™ Kamme til SUB25 Maxi-Plus ubådsgelelektroforeseenhed
Artikelnummer. 12685786
Skift visning
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
Volumen (metrisk):
13μ L
20μ l
25μ L
45μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk) Volumen (metrisk) unitSize
12685786 1,5 mm 20μ l Hver
12605796 1 mm 13μ L Hver
12625796 2 mm 25μ L Hver
12675786 1,5 mm 45μ L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12685786 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. SUB25C1.552MC
Only null left
Add to basket
Add to basket
Til brug med SUB25 og SUB25C enheder
  • Enten 26 eller 52 brønde
  • 1, 1,5 og 2 mm tykkelse
  • 3 eller 7 mm Brøndbredde
  • Min. 13, max. 60μ L Prøvevolumen
Spécification
Til brug med (applikation) 52 prøvegennemløb (flerkanalspipettekompatibel)
Til brug med (udstyr) SUB25 Maxi-Plus enhed
Tykkelse (engelsk) 0,05 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1,5 mm
Volumen (engelsk) 0,0006 oz.
Volumen (metrisk) 20μ l
Bredde (engelsk) Gel 9,84''.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.