Få mere at vide
Hoefer™ Kamme til SE 600-serien eller SE 400-seriens vertikale elektroforeseenheder
Fremstillet af plast, der er meget modstandsdygtig over for syrer, baser og alle almindeligt anvendte buffersystemer
Brand: Hoefer™ SE511-R-1.5
920.61 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Let
- Stort set ubrydelig
- Kom fastgjort til en standardbagside, der giver maksimale brønddybder på 25 mm, undtagen de 28-brønds forberedende kamme, som giver brønddybder på 15 mm
- Justerbar kambagside (fås separat, nedenfor) konverterer 25 mm dybe kamme til 10 eller 15 mm dybde
Tekniske data
SE 600, SE 400 seriens vertikale elektroforesesystem | |
PTFE | |
0,05 tommer. | |
183 μL/ mm | |
12.1 cm | |
2.5 cm |
25-brøndskam, 1,0 mm tykkelse | |
1 forberedelse, 1 reference | |
0.15 cm | |
4,7'' | |
0,98 tommer |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hoefer™ Kamme til SE 600-serien eller SE 400-seriens vertikale elektroforeseenheder > Kam; Præparativ (1/1); 1,5 mm tyk
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion