Få mere at vide
Hoefer™ Kamme til SE 600-serien eller SE 400-seriens vertikale elektroforeseenheder
Antal Wells:
1 Forberedelse, 2 Reference
1 forberedelse, 1 reference
10
12
15
20
28
Tykkelse (metrisk):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Volumen (metrisk) Nå:
11,5 μL/mm
112 μL/ mm
12,4 μL/ mm
171 μL/ mm
183 μL/ mm
2,1 μL/mm
2,7 μL/mm
3,1 μL/mm
4,1 μL/mm
4,3 μL/mm
5,7 μL/mm
5,8 μL/mm
6,2 μL/mm
7,7 μL/mm
8,3 μL/mm
8,6 μL/mm
85 μL/ mm
90 μL/ mm
Type:
12-brøndskam, 0,75 mm tykkelse
12-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
12-brøndskam, 1,5 mm tykkelse
16-brøndskam, 0,75 mm tykkelse
16-brøndskam, 2,0 mm tykkelse
25-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
30-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
50-brøndskam, 2,0 mm tykkelse
8-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
Justerbar kam tilbage
Præparativ kam
Standard kam
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Let
- Stort set ubrydelig
- Kom fastgjort til en standardbagside, der giver maksimale brønddybder på 25 mm, undtagen de 28-brønds forberedende kamme, som giver brønddybder på 15 mm
- Justerbar kambagside (fås separat, nedenfor) konverterer 25 mm dybe kamme til 10 eller 15 mm dybde
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SE 600, SE 400 seriens vertikale elektroforesesystem |
| Type | Standard kam |
| Materiale | PTFE |
| Antal Wells | 20 |
| Tykkelse (engelsk) | 0,02 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0,07 cm |
| Volumen (metrisk) Nå | 3,1 μL/mm |
| Bredde (metrisk) | 0.41 cm |
| Dybde (engelsk) | 0,98 tommer |
| Dybde (metrisk) | 2.5 cm |