Få mere at vide
Hoefer™ Kamme til SE 600-serien eller SE 400-seriens vertikale elektroforeseenheder
Artikelnummer. 10142892
Antal Wells:
1 Forberedelse, 2 Reference
1 forberedelse, 1 reference
10
12
15
20
28
Tykkelse (metrisk):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Volumen (metrisk) Nå:
11,5 μL/mm
112 μL/ mm
12,4 μL/ mm
171 μL/ mm
183 μL/ mm
2,1 μL/mm
2,7 μL/mm
3,1 μL/mm
4,1 μL/mm
4,3 μL/mm
5,7 μL/mm
5,8 μL/mm
6,2 μL/mm
7,7 μL/mm
8,3 μL/mm
8,6 μL/mm
85 μL/ mm
90 μL/ mm
Type:
12-brøndskam, 0,75 mm tykkelse
12-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
12-brøndskam, 1,5 mm tykkelse
16-brøndskam, 0,75 mm tykkelse
16-brøndskam, 2,0 mm tykkelse
25-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
30-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
50-brøndskam, 2,0 mm tykkelse
8-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
Justerbar kam tilbage
Præparativ kam
Standard kam
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10142892
Brand: Hoefer™ SE511101.0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af plast, der er meget modstandsdygtig over for syrer, baser og alle almindeligt anvendte buffersystemer
  • Let
  • Stort set ubrydelig
  • Kom fastgjort til en standardbagside, der giver maksimale brønddybder på 25 mm, undtagen de 28-brønds forberedende kamme, som giver brønddybder på 15 mm
  • Justerbar kambagside (fås separat, nedenfor) konverterer 25 mm dybe kamme til 10 eller 15 mm dybde
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SE 600, SE 400 seriens vertikale elektroforesesystem
Type 12-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
Materiale PTFE
Antal Wells 10
Tykkelse (engelsk) 0,03 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0,1 cm
Volumen (metrisk) Nå 8,3 μL/mm
Bredde (metrisk) 0.83 cm
Dybde (engelsk) 0,98 tommer
Dybde (metrisk) 2.5 cm