Få mere at vide
Hoefer™ Kamme til SE 250, SE 260 eller miniVE vertikale elektroforeseenheder
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 reference
10
15
18
5
9
Tykkelse (metrisk):
0,07 cm
0,075 cm
0,1 cm
0,15 cm
Volumen (metrisk) Nå:
120 μL/ mm
13 μL/ mm
19,5 μL/mm
2,2 μl/mm
2,9 μL/mm
4,4 μL/mm
4,8 μL/mm
5,8 μL/mm
51 μL/ mm
68 μL/ mm
7,2 μL/mm
9,8 μL/mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Fremstillet af plast, der er meget modstandsdygtig over for syrer, baser og alle almindeligt anvendte buffersystemer
- Let
- Stort set ubrydelig
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SE 250, SE 260, MiniVE™ Lodret elektroforesesystem |
| Type | 16-brøndskam, 0,75 mm tykkelse |
| Materiale | PTFE |
| Antal Wells | 5 |
| Tykkelse (engelsk) | 0,05 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0,15 cm |
| Volumen (metrisk) Nå | 19,5 μL/mm |
| Bredde (metrisk) | 1.3 cm |
| Dybde (engelsk) | 0,51 tommer |
| Dybde (metrisk) | 1.3 cm |