Få mere at vide
Hoefer™ Kamme til SE 250, SE 260 eller miniVE vertikale elektroforeseenheder
Artikelnummer. 12019847
Skift visning
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 reference
10
15
18
5
9
Tykkelse (metrisk):
0,07 cm
0,075 cm
0,1 cm
0,15 cm
Volumen (metrisk) Nå:
120 μL/ mm
13 μL/ mm
19,5 μL/mm
2,2 μl/mm
2,9 μL/mm
4,4 μL/mm
4,8 μL/mm
5,8 μL/mm
51 μL/ mm
68 μL/ mm
7,2 μL/mm
9,8 μL/mm
Pakningsstørrelse:
Hver
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal Wells Tykkelse (metrisk) Volumen (metrisk) Nå unitSize
12019847 9 0,1 cm 5,8 μL/mm Hver
10289444 18 0,1 cm 2,9 μL/mm Hver
10041742 18 0,1 cm 2,9 μL/mm Hver
12004657 1 forberedelse, 1 reference 0,15 cm 120 μL/ mm Hver
12904830 15 0,07 cm 2,2 μl/mm Hver
11549663 15 0,07 cm 2,2 μl/mm Hver
12059807 1 forberedelse, 1 reference 0,07 cm 51 μL/ mm Hver
12004797 5 0,07 cm 9,8 μL/mm Hver
12084847 10 0,075 cm 9,8 μL/mm Hver
11569663 15 0,15 cm 4,4 μL/mm Hver
12079857 15 0,1 cm 2,9 μL/mm Hver
12074697 10 0,15 cm 7,2 μL/mm Hver
10209834 10 0,15 cm 7,2 μL/mm Hver
12054797 5 0,15 cm 19,5 μL/mm Hver
12094797 10 0,1 cm 4,8 μL/mm Hver
12044797 5 0,1 cm 13 μL/ mm Hver
12044737 1 forberedelse, 1 reference 0,1 cm 68 μL/ mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 12019847 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. SE211A91.0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af plast, der er meget modstandsdygtig over for syrer, baser og alle almindeligt anvendte buffersystemer
  • Let
  • Stort set ubrydelig
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SE 250, SE 260, MiniVE™ Lodret elektroforesesystem
Type 25-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
Materiale PTFE
Antal Wells 9
Tykkelse (engelsk) 0,03 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0,1 cm
Volumen (metrisk) Nå 5,8 μL/mm
Bredde (metrisk) 0.58 cm
Dybde (engelsk) 0,51 tommer
Dybde (metrisk) 1.3 cm