Få mere at vide
Hoefer™ Kamme til SE 250, SE 260 eller miniVE vertikale elektroforeseenheder
Artikelnummer. 11549663
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 reference
10
15
18
5
9
Tykkelse (metrisk):
0,07 cm
0,075 cm
0,1 cm
0,15 cm
Volumen (metrisk) Nå:
120 μL/ mm
13 μL/ mm
19,5 μL/mm
2,2 μl/mm
2,9 μL/mm
4,4 μL/mm
4,8 μL/mm
5,8 μL/mm
51 μL/ mm
68 μL/ mm
7,2 μL/mm
9,8 μL/mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11549663
Brand: Hoefer™ SE211A15.75
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af plast, der er meget modstandsdygtig over for syrer, baser og alle almindeligt anvendte buffersystemer
  • Let
  • Stort set ubrydelig
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SE 250, SE 260, MiniVE™ Lodret elektroforesesystem
Type 50-brøndskam, 2,0 mm tykkelse
Materiale PTFE
Antal Wells 15
Tykkelse (engelsk) 0,02 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0,07 cm
Volumen (metrisk) Nå 2,2 μl/mm
Bredde (metrisk) 0.29 cm
Dybde (engelsk) 0,51 tommer
Dybde (metrisk) 1.3 cm