Få mere at vide
Hoefer™ Duppepapir
Shop alle Cytiva produkter
Længde (metrisk):
9 cm
14 cm
14,5 cm
21 cm
Bredde (metrisk):
10,5 cm
16 cm
21,5 cm
25 cm
Til brug med (udstyr):
TE22 Mini Tank Blotting Unit eller MiniVE Blot Module
TE42 eller TE62 Tank Blotting Units
TE70 eller TE77 Semi-Dry Blotting Units
TE77 Semi-Dry Blotting Units
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Beskrivelse
- Til Western Blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 14,5 cm |
| Bredde (metrisk) | 21,5 cm |
| Til brug med (udstyr) | TE42 eller TE62 Tank Blotting Units |
| Format | Ark |
| Materiale | Cellulose |