Få mere at vide
Hoefer™ Duppepapir
Artikelnummer. 12014757 Shop alle Cytiva produkter
Længde (metrisk):
9 cm
14 cm
14,5 cm
21 cm
Bredde (metrisk):
10,5 cm
16 cm
21,5 cm
25 cm
Til brug med (udstyr):
TE22 Mini Tank Blotting Unit eller MiniVE Blot Module
TE42 eller TE62 Tank Blotting Units
TE70 eller TE77 Semi-Dry Blotting Units
TE77 Semi-Dry Blotting Units
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 12014757
Brand: Hoefer™ TE46
Kun null tilbage
Add to basket
Add to basket
Cellulosepapir er forskåret for nemheds skyld
  • Til Western Blotting
Specifications
Længde (metrisk) 14,5 cm
Bredde (metrisk) 21,5 cm
Til brug med (udstyr) TE42 eller TE62 Tank Blotting Units
Format Ark
Materiale Cellulose