Få mere at vide
Hoefer™ Blot-modul til MiniVE Mini Vertical Electrophoresis Unit
Description
Includes
Blot-modul, tre 0,25 tommer. (6 mm) tyk Dacron™ svampe, 25 ark blotter papir
- MiniVE kan rumme op til to blot-moduler samtidigt
- Fire geler kan overføres på 45 min. med kun 300 ml buffer
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Enheden holder | 10 x 10,5 cm eller 10 x 8 cm Precast Gel |
| Type | Blot-modul |
| Fugtighedsområde | Op til 80 % |
| Inkluderer | Blotmodul, 25 ark blotter Papir, fire 6 mm tykt Dacron™ svamp |
| Temperatur (engelsk) Maksimum | 113 °F |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 45°C |
| Volumen (engelsk) buffer | 10,14 oz. |
| Volumen (metrisk) buffer | 300 mL |
| Længde (engelsk) Gel | 4,13 eller 3,14 tommer. |
| Show More |