Få mere at vide
Harvard Biosci/Harvard Apparat™ Hoefer™ Aluminium/silikonebetræk
Artikelnummer. 11935368
Skift visning
Gel størrelse:
330 x 440 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Gel størrelse Pakningsstørrelse
11935368 330 x 440 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11935368 Leverandør Harvard Biosci/Harvard Apparat™ Leverandørnr. GD2000230V
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-03-2027
  • Brugeren kan indstille uafhængige timere til varme og vakuum. Termostaten kan justeres fra 40 °C til 80 °C, ±2 °C – temperaturer, der fordamper vand, men ikke brænder gelerne
  • Tørrer acrylamid og agarosegeler op til 330 mm x 440 mm på så lidt som 30 minutter
  • Den tunge aluminiumsplade giver en jævn varmefordeling og en jævn vakuumfordeling under gelen
  • Et gennemsigtigt silikonedække gør det muligt for brugeren at se gelen under tørring
  • Den stille, oliefri membranpumpe opretholder det lave vakuum, der er nødvendigt for hurtig geltørring. Kræver ingen olie og ingen fælde. Tørgeler hurtigt, jævnt og sikkert ved hjælp af en tør-varme vakuummetode.
Tekniske data
Gel størrelse 330 x 440 mm
Inkluderer Oliefri membranpumpe
Temperaturområde (metrisk) 40 °C til 80 °C