Få mere at vide
Hoefer™ Luftkølet vertikal elektroforeseenhed
Artikelnummer. 12865836
Skift visning
Spænding:
500 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
12865836 500 V Hver
1 options
Artikelnummer. 12865836 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. SE400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8835.00 DKK
    8346.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 488.84 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Indeholder
Nedre bufferkammer og støbestativ på nivelleringsbund, øvre bufferkammer, låg med kabler, to 18 x 16 cm glasplader, to 16 cm klemmesamlinger, to knast, gel tætning.
Kompakt, robust, økonomisk enhed ideel til uddannelseslaboratorier med flere brugere
Denne luftkølede, billige enhed er ideel til studenterlaboratorier og til laboratorier, der kræver mange enheder. Det gør det også overkommeligt at bruge geler under forskellige forhold, når temperaturkontrol ikke er afgørende.
  • Stærkere lodret pladegelenhed
  • Kører en 18 x 16 cm gel ad gangen eller to ad gangen med tilbehør Club Sandwich Kit
  • Problemfri at konfigurere og køre; sikker at betjene
  • Præcisionsstøbte dele passer nemt sammen
  • Samling af gel sandwich tager to minutter
  • Sandwicher forsegler lækagefrit uden brug af tape eller fedt i det indbyggede støbestativ
  • Specielt designet sikkerhedslåg forhindrer utilsigtet kontakt med buffer
  • Robust sprøjtestøbt konstruktion betyder, at enheden holder længe
  • Plader, klemmer, afstandsstykker og kamme kan udskiftes med SE600-tilbehøret
  • Club sandwich-funktion sparer plads og penge; med speciel skilleplade kører den to 18 x 16 cm geler ad gangen
  • Kamme og afstandsstykker sælges separat
  • Tallerkenstørrelse: 18 x 16 cm
  • Afstandsstykker: 0,75, 1,0 og 1,5 mm
  • Maksimal strømindstillinger: 500V, 60mA og 20W
  • Dimensioner: 10 x 9,4 x 5 tommer. (28 x 24 x 13 cm)
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Fugtighedsområde Op til 80 %
Inkluderer Nedre bufferkammer/støbestativ på nivelleringsbase med højspændingsledninger, øvre bufferkammer, sikkerhedslåg med elektroder, glasplader, klemmesamlinger, knaster, slidset pakning til øvre bufferkammer, bobleniveau, lamineret pakning til støbestativ, spacer mate-justeringsskabelon, wonder kilepladeadskillelsesværktøj, gelforsegling
Temperatur (engelsk) Maksimum 113 °F
Temperatur (metrisk) Maksimum 45°C
Temperatur (metrisk) opbevaring 15 °C til 30 °C
Volumen (engelsk) buffer 3,66 oz.
Volumen (metrisk) buffer 700 mL
Bredde (engelsk) 9,44 tommer
Bredde (engelsk) Gel 7,08''.
Bredde (metrisk) 24 cm
Bredde (metrisk) Gel 18 cm
Højde (engelsk) 11,02 tommer.
Højde (engelsk) Gel 6,29''.
Højde (metrisk) 28 cm
Dybde (engelsk) 5,9 tommer
Dybde (metrisk) 15 cm
Spænding 500 V
Watt 20 w
Strømstyrke 60 mA