Få mere at vide
MedChemExpress Hoechst 33342 trihydrochloride
Artikelnummer. 16462717
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16462717 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16462717 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY15559A
MedChemExpress Hoechst 33342 trihydrochloride is a membrane permeant blue fluorescent DNA stain.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Mængde 50 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : ≥ 46 mg/mL (81.86 mM) ∣ H2O : ≥ 5.6 mg/mL (9.97 mM)
Molekylvægt (g/mol) 561.93 g/mol
CAS 875756-97-1
Synonym bisBenzimide H 33342 trihydrochloride ∣ HOE 33342 trihydrochloride