Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Hoechst 33342
Beskrivelse
Cell permeable fluorescent DNA stain; binds minor groove of AT-rich regions. Used to quantify DNA in viable cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hoechst 33342 |
| CAS | 875756-97-1 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C27H31Cl3N6O |
| Formel vægt | 561.93 |
| Fysisk form | Solid |
| Farve | Yellow |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 561.94 |