Få mere at vide
Invitrogen™ Hoechst 33342 Klar Flow™ Reagens
Beskrivelse
Dette farvestof udsender blå fluorescens, når det er bundet til dobbeltstrenget DNA med et emissionsmaksimum ved 461 nm.
• Stabil ved stuetemperatur
• Praktisk format, der er klar —til brug, ingen grund til at fortynde, veje eller pipettere
• Cellegennemtrængelig og effektiv til farvning af faste og levende celler til cellecyklus
Hoechst 33342 Ready Flow Reagent er en cellegennemtrængelig, blå fluorescerende DNA-farvning til cellecyklusanalyse. Tilsæt 2 dråber fra dråbeflasken direkte i 1 x 10 6 celler, inkuber og analyser.
Hoechst 33342-reagens binder fortrinsvis til adenin-thymin-regioner af dobbeltstrenget DNA. Dette farvestof binder sig ind i de mindre riller af DNA og udviser distinkte fluorescensemissionsspektre, der er afhængige af farvestof:baseparforhold. Hoechst 33342 Ready Flow Reagens exciteres af UV-lys og har peak emission ved 460 nm.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Indhold og opbevaring | 2 dråbeflasker, opbevares ved stuetemperatur |
| Excitationsbølgelængdeområde | 361/497 |
| Farvetype | Celle-permeant |
| Mængde | 120 analyser |
| Produktlinje | Klar strøm |
| Produkttype | Nukleinsyrefarvning |
| Subcellulær lokalisering | Nucleus |