Få mere at vide
MedChemExpress Hoechst 33342 analog
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 100 mg/mL (169.32 mM; Need ultrasonic) |
| Molekylvægt (g/mol) | 590.59 g/mol |
| CAS | 178481-68-0 |