Få mere at vide
MedChemExpress Hoechst 33258 analog 5
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 33.33 mg/mL (72.68 mM; Need ultrasonic) |
| Molekylvægt (g/mol) | 458.56 g/mol |
| CAS | 23491-55-6 |