Få mere at vide
MedChemExpress Hoechst 33258 analog 2
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Molekylvægt (g/mol) | 422.52 g/mol |
| CAS | 23491-54-5 |