Få mere at vide
MedChemExpress HOE 32020
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 69 mg/mL (155.78 mM) |
| Molekylvægt (g/mol) | 442.94 g/mol |
| CAS | 23554-99-6 |