Få mere at vide
Invitrogen™ hnRNP M Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB4895), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
1542.00 DKK - 4180.00 DKK
Tekniske data
Antigen hnRNP M
Klon 23GB4895
Applikationer Flow Cytometry, Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30088616
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Invitrogen™
MA553814
100 μL
4180.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30088308
Dokumentvisning
Invitrogen™
MA553815
20 μL
1542.00 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
hnRNP M Recombinant Monoclonal antibody specifically detects hnRNP M in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
hnRNP M
Flow Cytometry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P52272, Q62826, Q9D0E1
116655, 4670, 76936
IgG
Affinity Chromatography
Antibody
23GB4895
Recombinant Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
2610023M21Rik; AA409009; CEA receptor; CEAR; heterogeneous nuclear ribonucleoprotein M; heterogenous nuclear ribonucleoprotein M4; hnRNA-binding protein M4; hnRNP M; HNRNPM; HNRNPM4; Hnrpm; Hnrpm4; HTGR1; LOW QUALITY PROTEIN: heterogeneous nuclear ribonucleoprotein M; M4 protein; mKIAA4193; N-acetylglucosamine receptor 1; NAGR1
A synthesized peptide derived from human HNRNPM (250-300AA).
Primary
-20°C
HNRNPM
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater