missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Invitrogen™ hnRNP A3 Polyclonal Antibody

Artikelnummer. 15555152
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μL
Pakningsstørrelse:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15555152 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15555152 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PA541961

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: MEVKPPPGRP QPDSGRRRRR RGEEGHDPKE PEQLRKLFIG GLSFETTDDS Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%.

HNRPA3 contains 2 RRM (RNA recognition motif) domains and plays a role in cytoplasmic trafficking of RNA. It binds to the cis-acting response element, A2RE and may be involved in pre-mRNA splicing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen hnRNP A3
Applikationer Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Formulering PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gene HNRNPA3
Genadgangsnr. P51991
Gene Alias 2410013L13Rik; 2610209F03Rik; 2610510D13Rik; D10S102; FBRNP; Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A3; hnRNP A3; Hnrnpa3; HNRPA3; LOW QUALITY PROTEIN: heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A3
Gensymboler HNRNPA3
Værtsarter Rabbit
Immunogen Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human HNRPA3 (aa 1-50).
Oprensningsmetode Protein A
Mængde 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 220988
Målarter Human
Indhold og opbevaring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttype Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.