Få mere at vide
HMSPP, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethofumesate metabolite NC 20645 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O6S/c1-11(2,10(13)14)8-6-7(4-5-9(8)12)17-18(3,15)16/h4-6,12H,1-3H3,(H,13,14) |
| Formel vægt | 274.0511 |
| Procent renhed | >95% |