Få mere at vide
Thermo Scientific™ HMDS (hexamethyldisilazane)
Artikelnummer. p-4527540 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11552371
Brand: Thermo Scientific™ TS84770
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Udvider det praktiske område af GC betydeligt, hvilket forbedrer kromatografiske resultater ved silylering af sukkerarter og relaterede stoffer.
Thermo Scientific™ HMDS (Hexamethyldisilazane) udvider i høj grad det praktiske område af GC, hvilket forbedrer kromatografiske resultater ved silylering af sukkerarter og relaterede stoffer.
  • Velegnet til deaktivering og belægning af kromatografiske understøtninger
  • Monofunktionel, hvilket gør polymerisering ikke mulig og eliminerer overfladefugt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Deaktivering og belægning af kromatografiske understøtninger
Farer Ætsende, brandfarlig
Standard koncentration 98 til 100 %
Varebeskrivelse 25 g
Opbevaring Stuetemperatur
Mængde 25 g
Standard komponenter Hexamethyldisilazan
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HMDS, 25 g. Hexamethyldisilazane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P330-Skyl munden.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.