Få mere at vide
Stuart™ HM Series varmekapper
Artikelnummer. p-8604011
Kapacitet (metrisk):
50 ml
500 ml
1000 ml
Mål (D x B x H) Indvendig:
150 x 175 x 175 mm
170 x 220 x 220 mm
220 x 220 x 170 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12940161
Brand: Stuart™ 8008112
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
HM-serien er en række kontrollerede varmekapper, tilgængelige i en række størrelser til at rumme rundbundede kolber fra 50 til 1000 ml, konstrueret med et robust aluminiumshus, hvilket gør dem hårde og nemme at rengøre.
  • Styres op til 450 °C
  • Udvalg af størrelser tilgængelig
  • Integreret klemmestangsfitting for sikker montering af en standard klemmestang
  • Skridsikre fødder er også monteret som standard
  • For ekstra sikkerhed har alle enheder en nødafbryder, som automatisk udløses i tilfælde af spild
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Dybde (metrisk) 220 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 220 x 220 x 170 mm
Højde (metrisk) 170 mm
Spænding 230 V
Elektriske krav 230V, 50/60Hz, 380w
Model- HM1000C
Materiale Aluminium
Form Rund
Watt 380w
Bredde (metrisk) 220mm
Produkttype Varmekappe
Temperatur (metrisk) 450 °C
Til brug med (applikation) Nødafbryder, som automatisk udløses i tilfælde af spild
Frekvens 50/60 Hz