Få mere at vide
Stuart™ HM Series varmekapper
Artikelnummer. 12940161
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
500 ml
1000 ml
Mål (D x B x H) Indvendig:
150 x 175 x 175 mm
170 x 220 x 220 mm
220 x 220 x 170 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mål (D x B x H) Indvendig Pakningsstørrelse
12940161 1000 ml 220 x 220 x 170 mm Hver
12930161 500 ml 170 x 220 x 220 mm Hver
12900161 50 ml 150 x 175 x 175 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12940161 Leverandør Stuart™ Leverandørnr. 8008112
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
HM-serien er en række kontrollerede varmekapper, tilgængelige i en række størrelser til at rumme rundbundede kolber fra 50 til 1000 ml, konstrueret med et robust aluminiumshus, hvilket gør dem hårde og nemme at rengøre.
  • Styres op til 450 °C
  • Udvalg af størrelser tilgængelig
  • Integreret klemmestangsfitting for sikker montering af en standard klemmestang
  • Skridsikre fødder er også monteret som standard
  • For ekstra sikkerhed har alle enheder en nødafbryder, som automatisk udløses i tilfælde af spild
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Dybde (metrisk) 220 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 220 x 220 x 170 mm
Højde (metrisk) 170 mm
Spænding 230 V
Elektriske krav 230V, 50/60Hz, 380w
Model- HM1000C
Materiale Aluminium
Form Rund
Watt 380w
Bredde (metrisk) 220mm
Produkttype Varmekappe
Temperatur (metrisk) 450 °C
Til brug med (applikation) Nødafbryder, som automatisk udløses i tilfælde af spild
Frekvens 50/60 Hz