Få mere at vide
Epredia™ HM 650V Vibrerende Blade Mikrotomtilbehør
Artikelnummer. p-3498486 Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Cyanacrylat lim
Mikrotombladholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12883123
Brand: Epredia™ 419150
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Standard bufferbakke
  • Holder scenerne på plads ved hjælp af en magnet
  • Fyld bakken med alle vandbaserede buffere og opløsninger
Køleelement til bufferopløsning
  • Brug forkølet i standardbufferbakken til afkøling af væv
  • Brug frossen sammen med bufferopløsning for at forhindre den frosne bufferopløsning i at pustes op
Storfeltslup
  • Forstørrelse 2,5X
  • Flyt, drej og forskyd for optimal visningsposition
  • Inkluderer adapter og belysning
StemiScope™ med optik og montering
  • Okularer: 10X
  • Supplerende linse: 0,63X
  • Zoomforstørrelsesområde: 4,1 til 31,5X
  • Mikroskopadapter til vinkelvisning af prøven
  • Vandret visning og lodret driv- og drejemekanisme
Svanehals lysguide
  • 3,5 mm fiberbundt
  • Svanehals lysleder: 50 mm lang
  • Fleksibel lysleder: 750 mm lang
  • Høj lysintensitet
  • Inkluder adapter til KL200 (760317)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mikrotombladholder