Få mere at vide
Epredia™ HM 650V Vibrerende Blade Mikrotomtilbehør
Artikelnummer. 10434150 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Cyanacrylat lim
Mikrotombladholder
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
10434150 Cyanacrylat lim Hver
12883123 Mikrotombladholder Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10434150 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 350220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.00 DKK
    418.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 46.68 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Læg i indkøbskurv
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Standard bufferbakke
  • Holder scenerne på plads ved hjælp af en magnet
  • Fyld bakken med alle vandbaserede buffere og opløsninger
Køleelement til bufferopløsning
  • Brug forkølet i standardbufferbakken til afkøling af væv
  • Brug frossen sammen med bufferopløsning for at forhindre den frosne bufferopløsning i at pustes op
Storfeltslup
  • Forstørrelse 2,5X
  • Flyt, drej og forskyd for optimal visningsposition
  • Inkluderer adapter og belysning
StemiScope™ med optik og montering
  • Okularer: 10X
  • Supplerende linse: 0,63X
  • Zoomforstørrelsesområde: 4,1 til 31,5X
  • Mikroskopadapter til vinkelvisning af prøven
  • Vandret visning og lodret driv- og drejemekanisme
Svanehals lysguide
  • 3,5 mm fiberbundt
  • Svanehals lysleder: 50 mm lang
  • Fleksibel lysleder: 750 mm lang
  • Høj lysintensitet
  • Inkluder adapter til KL200 (760317)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produkttype Cyanacrylat lim
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.