Få mere at vide
Epredia™ HM 430, HM 450 og 440 E glidende mikrotomtilbehør
Artikelnummer. 12073099 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Affaldsbakke
Højdejusteringsplade, 10 mm
Højdejusteringsplade, 20 mm
Klingeholder, lo-profil klinge
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12073099 Klingeholder, lo-profil klinge Hver
12043049 Højdejusteringsplade, 10 mm Hver
12053049 Højdejusteringsplade, 20 mm Hver
12003059 Affaldsbakke Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12073099 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 705200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9535.00 DKK
    7658.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 1876.75 DKK
    19% Slukket
På lager
Opretholde Epredia™ HM 430 og HM 450 glidende mikrotomer med Epredia™ Tilbehør til HM 430, HM 450 og 440 E glidende mikrotomer.
Standard bufferbakke
  • Holder scenerne på plads ved hjælp af en magnet
  • Fyld bakken med alle vandbaserede buffere og opløsninger
  • Køleelement til bufferopløsning
  • Brug forkølet i standardbufferbakken til afkøling af væv
  • Brug frossen sammen med bufferopløsning for at forhindre den frosne bufferopløsning i at pustes op
  • Storfeltslup
  • Forstørrelse 2,5X
  • Flyt, drej og forskyd for optimal visningsposition
  • Inkluderer adapter og belysning
  • StemiScope™ med optik og montering
  • Okularer: 10X
  • Supplerende linse: 0,63X
  • Zoomforstørrelsesområde: 4,1 til 31,5X
  • Mikroskopadapter til vinkelvisning af prøven
  • Vandret visning og lodret driv- og drejemekanisme
  • Svanehals lysguide
  • 3,5 mm fiberbundt
  • Svanehals lysleder: 50 mm lang
  • Fleksibel lysleder: 750 mm lang
  • Høj lysintensitet
  • Inkluder adapter til KL200 (760317)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Produkttype Klingeholder, lo-profil klinge
    Til brug med (udstyr) Epredia HM 430 og HM 450 glidende mikrotomer