Få mere at vide
Epredia™ HM 430, HM 450 og 440 E glidende mikrotomtilbehør
Artikelnummer. 12043049 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Affaldsbakke
Højdejusteringsplade, 10 mm
Højdejusteringsplade, 20 mm
Klingeholder, lo-profil klinge
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
12043049 Højdejusteringsplade, 10 mm Hver
12053049 Højdejusteringsplade, 20 mm Hver
12003059 Affaldsbakke Hver
12073099 Klingeholder, lo-profil klinge Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12043049 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 440400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.00 DKK
    438.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 78.28 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opretholde Epredia™ HM 430 og HM 450 glidende mikrotomer med Epredia™ Tilbehør til HM 430, HM 450 og 440 E glidende mikrotomer.
Standard bufferbakke
  • Holder scenerne på plads ved hjælp af en magnet
  • Fyld bakken med alle vandbaserede buffere og opløsninger
  • Køleelement til bufferopløsning
  • Brug forkølet i standardbufferbakken til afkøling af væv
  • Brug frossen sammen med bufferopløsning for at forhindre den frosne bufferopløsning i at pustes op
  • Storfeltslup
  • Forstørrelse 2,5X
  • Flyt, drej og forskyd for optimal visningsposition
  • Inkluderer adapter og belysning
  • StemiScope™ med optik og montering
  • Okularer: 10X
  • Supplerende linse: 0,63X
  • Zoomforstørrelsesområde: 4,1 til 31,5X
  • Mikroskopadapter til vinkelvisning af prøven
  • Vandret visning og lodret driv- og drejemekanisme
  • Svanehals lysguide
  • 3,5 mm fiberbundt
  • Svanehals lysleder: 50 mm lang
  • Fleksibel lysleder: 750 mm lang
  • Høj lysintensitet
  • Inkluder adapter til KL200 (760317)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Produkttype Højdejusteringsplade, 10 mm
    Til brug med (udstyr) Epredia HM 430 og HM 450 glidende mikrotomer