Få mere at vide
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
6 x 100 ml
Til brug med:
Kolber (3 x 100 ml)
Kolber (3 x 1000 ml)
Kolber (3 x 250 ml)
Kolber (6 x 250 ml)
Kolber (6 x 500 ml)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Unik ventileret luftstrøm sikrer, at coveret forbliver ''cool-to-the-touch''.
- Opvarm dine løsninger samtidigt i hver position.
- Robust konstruktion tillader kontinuerlig drift af kapperne som krævet af rutineudtrækstests.
- Regulering af varmen på disse flerpositionsudsugningskapper er enkel ved hjælp af de indbyggede solid-state elektroniske kontroller.
- Enhederne accepterer rundbundede kolber i området fra 100 til 1000 ml.
- Vælg en ekstraktionsvarmer afhængigt af størrelsen på din kolbe.
- Ekstraktionsvarmere har et uafhængigt varmelegeme per kappe, der gør det muligt at opvarme væsker med forskellige kogepunkter ved siden af hinanden.
- Hvert varmelegeme har sit eget kontrolhjul og tænd/sluk-indikatorlys og kan nå op til en maksimal elementtemperatur på 450 C (°842 °F).
- Betjeningspanelet er sikkert adskilt fra varmeelementerne af et godt ventileret luftrum.
- Et kvartsvarmeelement er anbragt i en termisk isoleret patron for nem udskiftning, hvilket forlænger varmerens levetid.
- Pulverlakerede aluminiumsoverflader og polypropylen topdæksel sikrer god kemikalieresistens og nem rengøring.
garanti
Et års garanti på dele og arbejdskraft
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE |
| Volumen | 250 ml (8,4 oz.) |
| Design | Hus af polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Dybde (engelsk) | 10,25''. |
| Dybde (metrisk) | 26 cm |
| Til brug med | Kolber (3 x 250 ml) |
| Højde (engelsk) | 3,5 tommer |
| Højde (metrisk) | 8.9 cm |
| Spænding | 230 V |
| Vis mere |