Få mere at vide
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater
Artikelnummer. 10247524
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
6 x 100 ml
Til brug med:
Kolber (3 x 100 ml)
Kolber (3 x 1000 ml)
Kolber (3 x 250 ml)
Kolber (6 x 250 ml)
Kolber (6 x 500 ml)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10247524
Brand: Cole-Parmer™ 0307628
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HM-200 Series Multiposition Extraction Heater gør det muligt at opvarme væsker med forskellige kogepunkter ved siden af hinanden.
  • Unik ventileret luftstrøm sikrer, at coveret forbliver ''cool-to-the-touch''.
  • Opvarm dine løsninger samtidigt i hver position.
  • Robust konstruktion tillader kontinuerlig drift af kapperne som krævet af rutineudtrækstests.
  • Regulering af varmen på disse flerpositionsudsugningskapper er enkel ved hjælp af de indbyggede solid-state elektroniske kontroller.
  • Enhederne accepterer rundbundede kolber i området fra 100 til 1000 ml.
  • Vælg en ekstraktionsvarmer afhængigt af størrelsen på din kolbe.
  • Ekstraktionsvarmere har et uafhængigt varmelegeme per kappe, der gør det muligt at opvarme væsker med forskellige kogepunkter ved siden af hinanden.
  • Hvert varmelegeme har sit eget kontrolhjul og tænd/sluk-indikatorlys og kan nå op til en maksimal elementtemperatur på 450 C (°842 °F).
  • Betjeningspanelet er sikkert adskilt fra varmeelementerne af et godt ventileret luftrum.
  • Et kvartsvarmeelement er anbragt i en termisk isoleret patron for nem udskiftning, hvilket forlænger varmerens levetid.
  • Pulverlakerede aluminiumsoverflader og polypropylen topdæksel sikrer god kemikalieresistens og nem rengøring.
garanti
Et års garanti på dele og arbejdskraft
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Volumen 250 ml (8,4 oz.)
Design Hus af polypropylen
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Dybde (engelsk) 10,25''.
Dybde (metrisk) 26 cm
Til brug med Kolber (6 x 250 ml)
Højde (engelsk) 3,5 tommer
Højde (metrisk) 8.9 cm
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz, 900 W (UK- og EU-stik)
Model- EME60250/CEB
Watt 900 W
Bredde (engelsk) 47,2 tommer
Bredde (metrisk) 121 cm
Produkttype Varmekappe
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 450 °C
Strømstyrke 3,9 A
Kapacitet (engelsk) 8,4 oz.
Til brug med (applikation) Opvarmningsløsninger