Få mere at vide
Cole-Parmer™ HM-200 Series Kolbe/tragtvarmekappe med controller
Artikelnummer. 11522704
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2000 til 5000 ml
500 til 1000 ml
Watt:
240 W
600 W
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Watt unitSize
11522704 500 til 1000 ml 240 W Hver
11532704 2000 til 5000 ml 600 W Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11522704 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3610105
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HM-200-seriens kolbe/tragtvarmekappe har en åbning i bunden, der kan rumme en bred vifte af kolber og 60° tragte.
Plads °til 60 C tragte, pæreformede eller rundbundede kolber. Electrothermal™ EMX-serien Spildsikker Electromantle er designet til at acceptere et stort udvalg af kolber og tragtstørrelser for øget fleksibilitet. Foring af rustfrit stål over varmeelementet giver en ekstra elektrisk og mekanisk beskyttelse mod spild og sikrer lettere rengøring.
  • Keramisk fiberisolering holder kabinettet køligt.
  • Indbygget strømstyring tilbyder bekvemmelighed.
  • Kemikaliebestandigt polypropylenhus.
  • Tragtformet hulrum med bundåbning muliggør anvendelse med 60° tragte og en bred vifte af rundbundede og pæreformede kolber.
  • Varmekapper har en maksimal elementtemperatur på 842 °F (450 °C).
  • Keramisk fiberisolering holder polypropylenhuset køligt.
  • Indbygget strømstyring med skivemarkeringer fra 1 til 10 giver gentagelighed.
  • Lysene ''strøm tændt'' og ''varmer tændt'' indikerer, om enheden er tændt.
  • 36101-seriens varmekapper med foring af rustfrit stål (SS) over varmeelementet giver beskyttelse mod spild og gør rengøringen nemmere.
  • 36104-seriens varmekapper inkluderer en sikkerhedsjordskærm for at give operatørens sikkerhed.
  • Alle kapper (undtagen 5000 mL modeller) har en enkelt støttestangsklemme, der accepterer en 1/2 in. stang.
Tekniske data
Volumen 500 til 1000 ml (16,9 til 33,8 oz.)
Kapacitet (metrisk) 500 til 1000 ml
Til brug med Kolber
Dimensioner (L x B x H) 310 x 238 x 145 mm
Spænding 230 V
Liner materiale Skærm i rustfrit stål
Strømforsyningsdetaljer UK og EU stik
Watt 240 W
Vægt (metrisk) forsendelse 2.76 kg
Produkttype Varmekappe
Temperatur (metrisk) 450 °C
Kapacitet (engelsk) 16,9 til 33,8 oz.
Frekvens 50/60 Hz