Få mere at vide
HLM006474, MedChemExpress
Beskrivelse
HLM006474 is a pan E2F inhibitor, which inhibits E2F4 DNA-binding with an IC50 of 29.8 μM in A375 cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HLM006474 |
| CAS | 353519-63-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H25N3O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (62.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC(C1=NC(C)=CC=C1C=C2)=C2C(NC3=NC=CC=C3)C(C=C4C)=CC=C4OCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 399.48 |
| Formel vægt | 399.48 |
| Vis mere |