missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ HLI 373
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18084292
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18084292 50 mg
18034712 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18084292 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3503/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Hdm2 inhibitor; activates p53-dependent transcription

Inhibitor of Hdm2 ubiquitin ligase (E3). Blocks Hdm2-mediated ubiquitylation and proteasomal degradation of p53; activates p53-dependent transcription. Induces apoptosis in several tumor cell lines that express wild-type p53 such as LOX-IMVI, A549, HT1080 and U2OS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1782531-99-0

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale HLI 373
Mængde 50 mg
Molekylær formel C18H23N5O2
Formel vægt 414.33
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 341.415
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.