Få mere at vide
HLCL-61 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
HLCL-61 hydrochloride is a first-in-class inhibitor of protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HLCL-61 hydrochloride |
| CAS | 1158279-20-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H25ClN2O |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (131.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMIL | [H]Cl.COC1=CC=CC=C1CNCC2=CC3=C(C=C2)N(CC)C4=C3C=CC=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.91 |
| Formel vægt | 380.91 |
| Vis mere |