Få mere at vide
HJ 961-2018, HJ 1026-2019 Pesticides Mixture 497 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alanycarb∣Aldicarb∣Bendiocarb∣Carbaryl∣Carbofuran∣Dioxacarb∣Ethiofencarb∣Fenobucarb∣Isoprocarb∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Pirimicarb∣Promecarb∣Propoxur |
| CAS | 83130-01-2, 116-06-3, 22781-23-3, 63-25-2, 1563-66-2, 6988-21-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Alanycarb∣Aldicarb∣Bendiocarb∣Carbaryl∣Carbofuran∣Dioxacarb∣Ethiofencarb∣Fenobucarb∣Isoprocarb∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Pirimicarb∣Promecarb∣Propoxur |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Alanycarb 100 μg/mL∣Aldicarb 100 μg/mL∣Bendiocarb 100 μg/mL∣Carbaryl 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Dioxacarb 100 μg/mL∣Ethiofencarb 100 μg/mL∣Fenobucarb 100 μg/mL∣Isoprocarb 100 μg/mL∣Methiocarb 100 μg/mL∣Methomyl 100 μg/mL∣Oxamyl 100 μg/mL∣Pirimicarb 100 μg/mL∣Promecarb 100 μg/mL∣Propoxur 100 μg/mL |